Learn More
Gilson™ Edelstahlfritten
Marke:  Gilson™ 02010-54
Artikelnummer. 12993130
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,23 cm
HPLC-Systeme
0,5 μm
Fritte
0,63 cm
Edelstahl
0,16 cm