Learn More
Agencinox™ Edelstahl-Fußschemel
Use this footstool to safely retrieve items from high places. Agencinox™ Stainless Steel Footstools feature non-slip steps and are designed for use in laboratories and medical environments.
516.00 CHF - 1195.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Produkttyp | Fußbank |
Menge | Je 1 |
Breite (metrisch) | 340 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11709885
|
Agencinox™
759 |
210 mm |
516.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11744926
|
Agencinox™
779 |
180 mm |
1195.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Anti-skidding steps
- 18/10 Stainless steel construction
- Available in a variety of sizes
Spezifikation
Edelstahl | |
Fußbank | |
Je 1 | |
340 mm |