Learn More
Edelstahlfolie, 0.2 mm (0.008 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042255.FI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11376069
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
Type 304
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
50 x 50 mm
Geruchsneutral
Silber
Silver-colored foil
MFCD00148499
Insoluble in water.
Folie, 0.2 mm (0.008 Zoll) dick