Learn More
BINDER™ Erweiterungsgestell
Das Erweiterungsgestell ist aus Edelstahl gefertigt.
472.00 CHF - 735.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Erweiterungsgestelle – Edelstahl |
---|---|
Typ | Zubehör, Gestell |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16616463
|
BINDER™
8009-1091 |
BINDER Kammern VD 115, VDL 115 | N/A | ||||||
16626463
|
BINDER™
8009-1092 |
BINDER Kammern VD 56, VDL 56 | N/A | ||||||
16636463
|
BINDER™
8009-1093 |
BINDER Kammern VD 23, VDL 23 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Zubehörgestell
Spezifikation
Erweiterungsgestelle – Edelstahl | |
Zubehör, Gestell | |
Edelstahl |