Learn More
Buerkle™ EasySampler™ aus Edelstahl
Mit diesem Probenehmer können schnell und einfach mehrere Proben aus Schüttgut entnommen werden. Das Entleeren wurde stark vereinfacht und erfolgt bei diesem Modell über die Spitze.
Marke:  Buerkle™ 5360-0600
Artikelnummer. 15529650
  • 856.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Proben können direkt in den Probenbehälter entleert werden, ohne den EasySampler demontieren zu müssen, um beispielsweise eine gemischte Probe zu erhalten. Das Schüttgut muss für ein optimales Leistungsverhalten frei oder selbstfließend sein.
  • Edelstahl V4A (1.4404)
  • Für Probenöffnungen ab 52 mm Durchmesser
  • Länge der Probenkammer: 500 mm
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
60 mL
32 mm
100 cm