Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl
Diese Mikrospatel eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit den verschiedensten Verbindungen.
8.00 CHF - 15.00 CHF
Spezifikation
Form | Doppel |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10294924
|
Schneider Gerd™
320 |
100 mm | 2 mm |
8.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10071031
|
Schneider Gerd™
332 |
150 mm | 3 mm |
13.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10673415
|
Schneider Gerd™
340 |
100 mm | 4 mm |
13.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10123024
|
Schneider Gerd™
362 |
150 mm | 6 mm |
14.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10386741
|
Schneider Gerd™
3854 |
210 mm | 5 mm |
12.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10787085
|
Schneider Gerd™
364 |
210 mm | 6 mm |
15.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt zum Arbeiten mit sehr kleinen Chemikalienmengen
- Zwei verschiedene Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Doppel | |
Je 1 | |
Mikrodoppelspatel | |
Edelstahl |