missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ SCHERE EDELSTAHL 130MM SPENCE SPENCER
Marke: Rogo Sampaic™ FMN030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spencer Scheren zum Drahtschneiden | |
130 mm | |
Edelstahl | |
Rund/rund |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur