Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
Marke: AMSTA Rostfritt 506081501
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Spezifikation
Can | |
Silver | |
Ra 0.2 to 0.3 μm | |
667 mm | |
18.5 kg |
150 L | |
Stainless Steel | |
Lid | |
550 mm |