Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
Marke: AMSTA Rostfritt 5160311+5051310X3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Spezifikation
Can | |
Silver | |
Ra 0.2 to 0.3 μm | |
152 mm |
1 L | |
Stainless Steel (316L) | |
Lid and 3 Clamps | |
100 mm |