Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
Marke: AMSTA Rostfritt 50608201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Spezifikation
Can | |
Silver | |
Ra 0.2 to 0.3 μm | |
397 mm | |
4.0 kg |
20 L | |
Stainless Steel | |
Lid | |
270 mm |