Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
Marke:  AMSTA Rostfritt 5160331
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11805650
  • 592.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Spezifikation
Spezifikation
Can
Silver
Ra 0.2 to 0.3 μm
181 mm
3 L
Stainless Steel (316L)
Lid
155 mm