Learn More
Nickel Electro™ BATH COVER,FLAT 6 X 81MM HOLE
Verwenden Sie einen Deckel, um die Verdampfung zu minimieren und das Wasserbad temperaturstabil zu halten, wenn hohe Gefäße bei hohen Temperaturen erhitzt werden. Nickel Electro™ konzentrischer Klappdeckel aus haltbarem Edelstahl bietet unterschiedliche Lochdurchmesser im Deckel.
186.00 CHF - 374.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Flacher konzentrischer Ringdeckel |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Includes: dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Benötigt: Description,Material,WarrantySpec
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11439549
|
Nickel Electro™
SLR1-14 |
Für 14 l ungerührte Bäder | 4 x 105 mm |
270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12788888
|
Nickel Electro™
SLR1-22 |
Für 9-, 22- und 28 Liter-Bäder ohne Rührer | 6 x 105 mm |
374.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11746597
|
Nickel Electro™
SLR1-4 |
4 Liter-Bäder ohne Rührer | 2 x 105 mm |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11429549
|
Nickel Electro™
SLR1-8 |
Für 8 l ungerührte Bäder | 4 x 83 mm |
224.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11449549
|
Nickel Electro™
SLR2-14 |
Für 14 l ungerührte Bäder | 6 x 83 mm |
317.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ermöglicht die direkte Platzierung einer Vielzahl von Bechergläsern oder Erlenmeyerkolben auf dem Einlegeboden im Wasserbad
- Minimiert Verdunstung
- Sorgt für die Beibehaltung der Temperaturstabilität
Spezifikation
Flacher konzentrischer Ringdeckel | |
Rostfreier Stahl | |
3 Jahre |