Learn More
Nickel Electro™ BATH COVER,FLAT 6 X 81MM HOLE
Verwenden Sie einen Deckel, um die Verdampfung zu minimieren und das Wasserbad temperaturstabil zu halten, wenn hohe Gefäße bei hohen Temperaturen erhitzt werden. Nickel Electro™ konzentrischer Klappdeckel aus haltbarem Edelstahl bietet unterschiedliche Lochdurchmesser im Deckel.
Marke:  Nickel Electro™ SLR1-8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11429549
  • 224.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires : Description,Material,WarrantySpec
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht die direkte Platzierung einer Vielzahl von Bechergläsern oder Erlenmeyerkolben auf dem Einlegeboden im Wasserbad
  • Minimiert Verdunstung
  • Sorgt für die Beibehaltung der Temperaturstabilität
Deckel mit Ring, konzentrisch, hohe Gefäße, Wasserbad
Spezifikation
Spezifikation
Flacher konzentrischer Ringdeckel
4 x 83 mm
3 Jahre
Für 8 l ungerührte Bäder
Rostfreier Stahl