Learn More
Sampling Systems™ Edelstahleimer
Sampling Systems™ Edelstahlbecher bestehen aus robustem Edelstahl L316 für eine lange Lebensdauer.
216.00 CHF - 255.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15809701
|
Sampling Systems™
A586-10 |
Fassungsvermögen: 10 l |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15819701
|
Sampling Systems™
A586-12 |
Fassungsvermögen: 12 l |
234.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15829701
|
Sampling Systems™
A586-15 |
Fassungsvermögen: 15 l |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Schwenkgriff
- Flachboden