Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für SN160, 15 mm
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ SN160B04359
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Sterilisator SN160 | |
Untere Tropfschale | |
Rand: 15 mm | |
Edelstahl |