Learn More
Socorex™ Gebogener Drencher aus Edelstahl
38.30 CHF - 48.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gebogener Drencher |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11843203
|
Socorex™
376.1251B |
51 mm |
48.30 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11883193
|
Socorex™
376.0925B |
25 mm |
38.30 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Gebogener Drencher | |
Autoklavierbar | |
Edelstahl |