Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Spiritusbrenner aus Edelstahl
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 1500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10251031
  • 19.33 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Spiritusbrenner
60 mL
Je 1
Edelstahl
Einstellbare Docht und Kappe
75 g