Learn More
Brady™ StainerBondz Polyester-Etiketten mit matter Oberfläche für Mikroskop-Objektträger für M610, M611 und BMP61
Das Polyester mit hervorragender chemischer Beständigkeit wurde für den Einsatz im Färbeprozess für Objektträger und die Kennzeichnung anderer Laborausstattung entwickelt, die eine besonders gute chemische Beständigkeit erfordern.
Marke: Brady™ 174113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der äußerst chemikalienbeständige Polyester (B-481) ist auf den Einsatz beim Anfärben von Objektträgern und auf andere Kennzeichnungen im Laborbereich ausgelegt, bei denen eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist.
- Erbringt gute Leistungen bei der gängigen Anfärbung von Objektträgern mit Hämatoxylin und Eosin
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Öle und Wasser
- Anwendungstemperatur von -80 bis 130°C (-112 bis 266°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6410.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-80°C to +130°C | |
0.084 mm | |
0,9 in. | |
22.86 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979 | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
250 Etiketten | |
-112 °F bis +266 °F | |
0,0033 in. | |
0,9 x 0,9 in. | |
0,9 in. | |
22.86 mm |