Learn More
Brady™ StainerBondz™ matte Polyester-Etiketten für Mikroskop-Objektträger
Erstellen Sie mit dem StainerBondz™ Polyester-Etikettenmaterial (B-481) ganz einfach chemiebeständige Etiketten für Mikroskop-Objektträger. Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
54.55 CHF - 61.15 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17821789
|
Brady™
175660 |
0,25 x 1,05 in. |
61.15 CHF
360 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17871719
|
Brady™
170885 |
0,375 x 1 in. |
54.55 CHF
320 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17811799
|
Brady™
170886 |
0,75 x 0,9 in. |
58.20 CHF
320 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17851759
|
Brady™
170884 |
0,9 x 0,9 in. |
54.60 CHF
280 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - in vordimensionierten Formen für übliche Objektträger und Gewebekassetten erhältlich, für die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien erforderlich ist
- Beständig - widerstandsfähig gegen typische Entparaffinierung einschl. Ethanol und Xylen sowie Anfärbung von Objektträgern mit Hämatoxylin und Eosin
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten Oberflächen unter schwierigen Bedingungen
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Top | |
Etiketten | |
Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
-112 °F bis +266 °F | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51, M511 | |
0,0033 in. |