Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sammelpuffer (4x)
68.35 CHF - 110.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 4X |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15485689
|
Thermo Scientific Chemicals
J63450.K2 |
1L |
110.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15475689
|
Thermo Scientific Chemicals
J63450.AP |
500 ml |
68.35 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
4X | |
Umgebungstemperaturen | |
Flüssig |