Learn More
Vitlab™ Stapelbare graduierte Messbecher
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ stapelbare Messbecher mit Graduierung sind mit einem ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten schwarzen Skala auf beiden Seiten versehen.
Marke:  Vitlab™ 481941
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10329980
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochtransparente Messbecher mit Graduierung
  • Volumen für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
  • Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
500 ml
140 mm
Messbecher
Ja
100 mm
PP (Polypropylen)
Je 1
Ja
Schwarz gedruckte Skala