Learn More
Buerkle™ Stapelbare Messbecher mit Griff und blauer Graduierung
Artikelnummer. 10200422
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
Die Becher lassen sich bei Nichtgebrauch platzsparend stapeln. Buerkle™ Stapelbare Messbecher mit Griff und blauer Graduierung erleichtern die Volumenbestimmung.
Messbecher mit blauer aufgedruckter Graduierung. Becher können platzsparend gestapelt werden.
  • Offener Griff mit integriertem Ausgießer
  • Polypropylen
  • Konische Form
  • Durchsichtig
  • Autoklavierbar
  • Bruchsicher
  • Gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Oberer Durchmesser (metrisch) 148 mm
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 212 mm
Enthält Griff
Schritten 20 mL
Menge Einzeln
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blaue Skala mit Graduierung