Learn More
Tango™ SSTR1-bla U2OS-Zellen
Tango™ SSTR1-bla U2OS-Zellen enthalten den humanen Somatostatin-Rezeptor1 (SSTR1), der mit einer TEV-Protease-Site verbunden ist.
Marke: Tango™ K1570
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: SSTR1
- Zugangsnummer: NM_001049.2
- Schwanz von AVPR2 GPCR
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein beta-Arrestin⁄TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen (bla) unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.
- Die Tango™ SSTR1-bla U2-OS-Zellen wurden funktionell für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen etablierter Liganden validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ SSTR1-bla U2OS-Zellen auf Assay-Leistungen unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten finden Sie für jedes Produkt in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assaysleistung.
Spezifikation
Sollte sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden | |
GPCRs | |
8 x 106 Zellen |
Fluoreszent | |
Tango™ SSTR1-bla U2OS-Zellen, Tango™ SSTR1-bla U2OS Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Teilende Zellen |