Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC-Puffer (20 X)
Artikelnummer. 15423549
Click to view available options
Menge:
1L
2L
4L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15423549
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60839.K3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für die Zubereitung von Nukleinsäuren für die Hybridisierung, Hybridisierungspuffer für Northern und Southern Blots, Waschpuffer für Northern und Southern Blots. Salzlösung-Natrium-Citratpuffer (SSC) wird als Hybridisierungspuffer bei Immunblotting- und DNA-Microarray-Protokollen verwendet.
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 2L