Learn More
S Murray™ Gedrungenes Glasfläschchen mit Schraubgewinde, 7 ml
Glasfläschchen mit Schraubverschluss sind aus neutralem Glas und in gedrungener Form gefertigt.
Marke:  S Murray™ T102/V1
Artikelnummer. 16398655
  • 104.00 CHF / 264 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Glasfläschchen mit Schraubverschluss sind in gedrungener Form und aus neutralem Glas gefertigt, wie es die pharmazeutische Industrie verlangt.Polypropylen-Kappen müssen separat bestellt werden.
  • Neutrales Glas
  • Passt mit Schraubverschluss T001/C5
  • Wird ohne Verschluss geliefert
Spezifikation
Spezifikation
0,79 in.
7 mL
264 Fläschchen
42 mm
20 mm
1,65 in.
0,24 oz.
T001/C5