Learn More
Fisherbrand™ Quadratische Wägeschiffchen
Präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ Quadratische Wägeschiffchen haben abgerundete Ecken für ein einfacheres Ausgießen.
Marke: Fisherbrand™ HS1421B
48.79 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich: –10 bis 70 °C
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer
- FDA-konform/lebensmitteltauglich
- Einwegprodukt
Specifications
2.9 oz. | |
Flach | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
-10°C to +70°C | |
85 x 85 mm; 85 x 85 x 24 mm | |
85 mm | |
85 mm | |
0.9 in. |
Not Autoclavable | |
85 mL | |
Einwegprodukt | |
Quadratisch | |
Wägeschiffchen | |
14°F to 158°F | |
85 x 85 mm | |
3.3 in. | |
3.3 in. | |
24 mm | |
0,002 kg |