Learn More
Brady™ Chemikalien-Bindemittel, Tücher, Größe: 300/300 mm (VE=200 St.)
Ein 2-lagiges, grünes, mittelschweres, verschweißtes chemikalienbindendes Tuch zum Absorbieren von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Die einseitige Decklage aus Spinnvlies sorgt für zusätzliche Stärke und weniger Fusseln.
Marke:  Brady™ 813843
Artikelnummer. 10555685
  • 191.00 CHF / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Universal Plus chemikalienbindende Tücher. Perfekt zum Beseitigen von verschütteten Chemikalien oder für den Einsatz in Laboren
  • Ein 2-lagiges, grünes, mittelschweres, verschweißtes chemikalienbindendes Tuch zum Absorbieren von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten
  • Die einseitige Decklage aus Spinnvlies sorgt für zusätzliche Stärke und weniger Fusseln
  • Zerfällt nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit
  • Die grüne Farbe weist Mitarbeiter daraufhin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird
  • Außerdem ermöglicht die grüne Farbe das Identifizieren, Trennen und Entsorgen von Sondermüll, wodurch weniger Entsorgungskosten anfallen
  • Perforiert für mehr Flexibilität – verwenden Sie nur so viel, wie Sie benötigen, und reduzieren Sie so Ihren Verbrauch
Spezifikation
Spezifikation
UN1212-E
PAD, Medium Weight, Bonded 30 cm x 30 cm, 50 Pads/Bag, 4 Bags/Disp. Box
80 L
Absorbent Pad
Overspray, leaks, drips, in drum and liquid storage areas, workstations and laboratories.
200/Packung
11.81 in.
11.811 in.
6,3 kg
Grün
20.341 gal.
Chemikaliensorption
Für die Identifizierung und Trennung gefährlicher Abfälle zur Entsorgung
Low-linting
300 x 300 mm
300 mm
300 mm