Learn More
Julabo™ Federklemmen für Schüttelwasserbäder
Marke:  Julabo™ 8970602
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10720651
  • 31.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Zur Aufnahme von 25 ml-Erlenmeyerkolben
SW22, SW23 Schüttelwasserbad
Federklemme