Learn More
Julabo™ Federklemmen für Schüttelwasserbäder
Marke: Julabo™ 8970609
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Zur Aufnahme von 1000 ml-Erlenmeyerkolben | |
SW22, SW23 Schüttelwasserbad | |
Federklemme |