Learn More
uvex Sport Occupational Black PU 65938 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marke: uvex 6593847
97.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 1 Sportschuh 6593.8 O1 FO SRC
- Moderner, ultraleichter und flexibler O1-Arbeitsschuh ohne Zehenkappe
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Ableitwiderstand von weniger als 35 Megaohm
- Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort, klimaoptimierte und atmungsaktive Materialien
- Praktisch nahtfreier Aufbau aus Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Weich, Polsterung an Bund und Zunge
- Für leichte Anwendungen
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6593.8
- Norm EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Schwarz | |
47 | |
Normale Zehenkappen | |
EN ISO 20347:2012 | |
Standardbreite | |
Ja | |
O1 | |
ESD Safety Shoe |
Textil | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nein | |
SRC |