Learn More
uvex Sport Hygiene White PU 65818 Low Shoe - Width 11
Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip-on shoe
Marke:  uvex 6581838
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17272401
  • auf Anfrage / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uvex 1 Sport-Hygiene-Schuh 6581.8 S2 SRC
  • Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser, die leicht zu reinigen ist
    • Minimale Anzahl von Nähten zur Verringerung von Kontamination
    • Hergestellt aus synthetischem Material, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Waschbar bis 30 °C
  • Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Erfüllt ESD-Spezifikation mit Volumen
  • Widerstand unter 35 Megaohm
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit guter Stoßfestigkeit, Absorption und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Atmungsaktive Materialien
  • Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Weiche Polsterung an Bund und Zunge
  • Für leichte Anwendungen
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6581.8
  • Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
38
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC
Mikrofaser
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S2
ESD Safety Shoe