Learn More
uvex Sport Hygiene White PU 65808 Low Shoe - Width 11
Modern, metal-free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip on shoe with removable hook and loop strap for optional colored marking
Marke: uvex 6580847
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 1 Sport-Hygiene-Schuh 6580.8 S2 SRC
- Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser, die leicht zu reinigen ist
- Minimale Anzahl von Nähten zur Verringerung von Kontamination
- Hergestellt aus synthetischem Material, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Waschbar bis 30 °C
- Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Erfüllt ESD-Spezifikation mit Volumen
- Widerstand unter 35 Megaohm
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
- Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit guter Stoßfestigkeit, Absorption und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Atmungsaktive Materialien
- Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Weiche Polsterung an Bund und Zunge
- Für leichte Anwendungen
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6580.8
- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Weiß | |
47 | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nein | |
SRC |
Mikrofaser | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S2 | |
ESD Safety Shoe |