Learn More
uvex Sport Black PU 65922 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marke:  uvex 6592239
104.32 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17282581
  • 155.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uvex 1 Sportschuh mit schwarzer Mittelsohle 6592.2 S3 SRC
  • Moderner, ultraleichter und flexibler S3-Sicherheitsschuh
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Ableitwiderstand unter 35 Megaohm
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Die durchstichsichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
  • Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Praktisch nahtfreier Aufbau aus Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Für leichte Anwendungen
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6592.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
39
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S3
ESD Safety Shoe
Microvelour
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC