Learn More
Uvex Sport Black PU 65922 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marke: Uvex 6592236
104.32 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 1 Sportschuh mit schwarzer Mittelsohle 6592.2 S3 SRC
- Moderner, ultraleichter und flexibler S3-Sicherheitsschuh
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Personen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Ableitwiderstand unter 35 Megaohm
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
- Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Die durchstichsichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
- Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Praktisch nahtfreier Aufbau aus Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Für leichte Anwendungen
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6592.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Schwarz | |
36 | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S3 |
Microvelour | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nr. | |
SRC |