Learn More
Buerkle™ Löffelspatel Edelstahl
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet der Löffelspatel Edelstahl. Der doppelseitige Mehrzwecklöffel hat eine Seite mit Löffel und eine Seite mit Spatel. Der Poly-Löffel ideal für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und in der Lebensmittelindustrie.
Marke: Buerkle™ 5386-0025
Beschreibung
- Doppelseitige Funktion, eine Seite mit Löffel und eine Seite mit Spatel
- Edelstahl V2A (1.4301), komplett aus einem Stück gefertigt
- Hochglanzpoliert
- Ohne Kanten, Rillen oder Hinterschneidungen – Produktreste und Reinigungsmittel können sich somit nicht absetzen und
- Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen sind ausgeschlossen
- Zum Beproben und Verarbeiten unterschiedlicher Medien, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten
- Ideal für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und in der Lebensmittelindustrie
Spezifikation
1 | |
Autoklavierbar | |
11 ml | |
Material Zertifikat | |
Lebensmittel | |
11.81 in. | |
Edelstahl (1,4301) | |
300 mm |
Poly-Löffel | |
0.37 oz. | |
Silber | |
Poly-Löffel | |
Silber | |
Edelstahl (1,4301) | |
Edelstahl (4301) |