Learn More
Buerkle™ Löffelspatel Edelstahl
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet der Löffelspatel Edelstahl. Der doppelseitige Mehrzwecklöffel hat eine Seite mit Löffel und eine Seite mit Spatel. Der Poly-Löffel ideal für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und in der Lebensmittelindustrie.
Marke:  Buerkle™ 5386-0022
5.08 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16359551
  • 5.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelseitige Funktion, eine Seite mit Löffel und eine Seite mit Spatel
  • Edelstahl V2A (1.4301), komplett aus einem Stück gefertigt
  • Hochglanzpoliert
  • Ohne Kanten, Rillen oder Hinterschneidungen – Produktreste und Reinigungsmittel können sich somit nicht absetzen und
  • Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen sind ausgeschlossen
  • Zum Beproben und Verarbeiten unterschiedlicher Medien, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten
  • Ideal für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und in der Lebensmittelindustrie
Spezifikation
Spezifikation
1
Autoklavierbar
4 ml
Material Zertifikat
Lebensmittel
7.09 in.
Edelstahl (1,4301)
180 mm
Poly-Löffel
0.14 oz.
Silber
Poly-Löffel
Silber
Edelstahl (1,4301)
Edelstahl (4301)