Learn More
3M™ Sponge-Stick
Vereinfachte Verpackung minimiert die Handhabung und Vorbereitung und reduziert den Abfall.
Marke:  3M™ 7100010357
Encompass
Artikelnummer. 17293744
  • auf Anfrage / 100 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stick-mounted sponge design allows the ability to access hard to reach areas without directly handling the sponge.
  • Stick-mounted sponge design provides the ability to easily snap off the sponge from the handle after swabbing.
  • Simplified packaging including Sponge-Stick, sample bag and gloves, minimizes handling and preparation and reduces waste.
  • 1.5 x 3 in. biocide-free sponge does not affect organism viability.
  • 6 x 11 in. sample bag with a 30 oz./0.89 L capacity included for safe, convenient transportation to lab.
Spezifikation
Spezifikation
Sponge-Stick
7.6 cm
3.8 cm
10 mL Letheen Broth
3 in.
1,5 Zoll
100/Cs.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.