Learn More
Thermo Scientific™ SPME Arrow Liner
204.20 CHF - 329.23 CHF
Spezifikation
Typ SPME Arrow
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15840705
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
453A0411
SPME Arrow Liner ID 1,3 mm 3 Pk.
329.23 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15850705
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
453A0415
SPME Arrow Liner ID 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm 3 Pk
329.23 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17644145
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
453A0415-UI
SPME Arrow Liner ID 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm 5 Pk.
204.20 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SPME Arrow