Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Splitloser Liner für die Gaschromatographie
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 092013
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
Spezifikation
GC-Einlass-Liner, Splitless-Liner mit Schwanenhalsvertiefung | |
78,5 mm | |
6.3 mm |
5/Packung | |
2 mm | |
Hewlett Packard |