Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 092008
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12967141
  • 856.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
    Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Agilent und Varian/Bruker Geräten
Spezifikation
Spezifikation
25/Packung
GC-Einlass-Liner, Split/Splitless FAST FocusLiner
6.3 mm
78,5 mm
2.3 mm
Varian/Bruker und Agilent Technologies GCs