Learn More
Buerkle™ Förderspirale für PowderProof Probenehmer
Die Förderspirale für PowderProof Probenehmer ist ein Ersatzteil für Buerkle™ PowderProof™
Marke: Buerkle™ 5302-0611
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Förderspirale für PowderProof Probenehmer ist ein Ersatzteil für Buerkle™ PowderProof™.
Spezifikation
Spiralschraube | |
Edelstahl (V4A) | |
PowderProof für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser | |
60 cm |