Learn More
Buerkle™ Förderspirale für PowderProof Probenehmer
Die Förderspirale für PowderProof Probenehmer ist ein Ersatzteil für Buerkle™ PowderProof™
Marke: Buerkle™ 5302-0312
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Förderspirale für PowderProof Probenehmer ist ein Ersatzteil für Buerkle™ PowderProof™.
Spezifikation
Spiralschraube | |
Edelstahl (V4A) | |
PowderProof für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser | |
30 cm |