Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA Purification Kit
Designed for fast and efficient cleanup of pre-purified DNA samples. Removes a wide range of inhibitory compounds, such as those found in environmental samples (humic acid, heavy metals, etc.), as well as organic compounds that may co-purify with DNA from other extraction procedures.
Marke:  MP Biomedicals™ 116548050
Artikelnummer. 17864126
  • 253.00 CHF / 50 Ansätze
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • The SPINeasy DNA Purification Kit is designed for the removal of contaminants that may co-purify with DNA and inhibit downstream enzymatic, PCR applications.
  • Inhibitory compounds such as those found in environmental samples (humic acid, heavy metals, etc.), as well as organic compounds that may co-purify with DNA from other extraction procedures, are efficiently and quickly removed using this kit.
  • The kit offers two choices of binding buffers. Buffer P1 is recommended for purification of samples with slight contamination of humic acids (light brownish color) or other PCR inhibitors. Buffer P1HA contains a novel and proprietary humic acid removal technology, which is recommended for processing samples contaminated with a considerable amount of humic substances (strong brownish color).
  • The kit has been validated with genomic DNA isolated from various problematic soil samples, as well as with DNA samples spiked with humic acid molecules. The data shows that the kit can clean up to 50 µg DNA with a size ranging from 200 bp to high molecular weight, with expected recovery of > 80%.
  • Cleaned-up DNA samples can be readily used in downstream applications, including long fragment PCR, qPCR, and next-generation sequencing (16S and whole genome).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur und in trockener Umgebung lagern
25 to 200 µL DNA preparations > 200 bp
50 Aufreinigungen
Spin-Säule
Buffer P1 50 mL, Buffer P1HA 50mL, Buffer P2 40 mL, Buffer P3 40 mL, Buffer P4 6 mL, 50x Column P, 100 x 2.0 mL collection tubes, 50 x 1.5 mL collection tubes
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • SPINeasy DNA Purification Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine Hydrochloride
Sonderangebote
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.