Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Stahl-Einlegeboden für 22 Gallonen-Untertisch-Sicherheitsschrank
Erhöht die Effizienz und nutzt den Platz der vorhandenen Schränke. Justrite™ SpillSlope™ Stahlregal für Unterbau-Sicherheitsschränke für 22 Gallonen bietet zusätzlichen Stauraum für Schränke.
Marke:  Justrite™ 29939
Artikelnummer. 11999557
  • 152.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Patentierte SpillSlope™ Einlegeböden aus verzinktem Stahl leiten verschüttete Flüssigkeiten nach hinten und unten in den auslaufsicheren Sammelbehälter. Anpassung auf 3 Zoll- (76 mm-) Zentren und somit eine vielseitige Lagerung möglich
  • Passend für 22 Gal. Untertischschrank
Spezifikation
Spezifikation
18 in.
Stahl
31.56 Zoll