Learn More
Cole Parmer Spill-X Refill
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
306.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Typ | Nachfüllpackung für Verschüttungsbehandlung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter für das Verschüttungsbehandlungskit |
Modell | Spill-X Nachfüllpackung |
Verpackungsmenge | 6/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13141176
|
Cole Parmer
86292-50 |
Verschüttungen von sauren Substanzen | Rot |
306.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Spezifikation
Polypropylen | |
Behälter für das Verschüttungsbehandlungskit | |
6/Packung |
Nachfüllpackung für Verschüttungsbehandlung | |
Spill-X Nachfüllpackung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate