Learn More
Micronova™ NovaSpill™ Reinraum-Leckkissen
Dieses U-förmige, saugfähige und leichte Kissen besteht aus partikelarmem Polyester für die Absorption von Verschüttungen im Reinraum. Gammabestrahlt erhältlich.
Marke: Micronova™ NS6-28
Beschreibung
™ Das Micronova NovaSpill Reinraum-Leckkissen wurde speziell für die Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten in Reinräumen und aseptischen Bereichen entwickelt und besteht aus hochabsorbierendem, partikelarem Polyester. Das U-förmige Kissen ist leicht und lässt sich einfach lagern.
- Praktisches U-förmiges Kissen
- Abdeckung aus 100 % glattem, gestricktem Polyester
- Sehr saugfähig mit wenig Partikeln
- Kompatibel mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Gammabestrahlt erhältlich
- Autoklavierbar
Spezifikation
Weiß | |
Beseitigung von Verschüttungen im Reinraum und im aseptischen Bereich | |
28 in. | |
2,5 in. | |
2,5 in. |
Polyester | |
Unsteril | |
71 cm | |
6,4 cm | |
6,35 cm |