Learn More
Spike Probenanalyse-Standard I für CLP, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
368.00 CHF - 646.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ICP-Spike-Probe 1 |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Komponenten in 5 % HNO3/tr Weinsäure/tr HF: Al •200 μg/ml Sb •50 μg/ml As •200 μg/ml Ba •200μ g/ml Be •5 μg/ml Cd •5μ g/ml Cr •20μ g/ml Co •50 μg/ml Cu •25 μg/ml Fe •100 μg/ml Pb •50μ g/ml Mn •50 μg/ml Ni •50 μg/ml Se •200μ g/ml Ag •5μ g/ml Tl •200 μg/ml V •50 μg/ml Zn •50 μg/ml |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11465968
|
SPEX Certiprep
SPIKE-1 |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
368.00 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11475968
|
SPEX Certiprep
SPIKE-1-500 |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
646.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Al | 200μg/ml |
As | 200μg/ml |
Ba | 200μg/ml |
Se | 200μg/ml |
Tl | 200μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Co | 50μg/ml |
Mn | 50μg/ml |
Ni | 50μg/ml |
Pb | 50μg/ml |
Sb | 50μg/ml |
V | 50μg/ml |
Zn | 50μg/ml |
Cu | 25μg/ml |
Cr | 20μg/ml |
Ag | 5μg/ml |
Be | 5μg/ml |
Cd | 5 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
ICP-Spike-Probe 1 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Komponenten in 5 % HNO3/tr Weinsäure/tr HF: Al •200 μg/ml Sb •50 μg/ml As •200 μg/ml Ba •200μ g/ml Be •5 μg/ml Cd •5μ g/ml Cr •20μ g/ml Co •50 μg/ml Cu •25 μg/ml Fe •100 μg/ml Pb •50μ g/ml Mn •50 μg/ml Ni •50 μg/ml Se •200μ g/ml Ag •5μ g/ml Tl •200 μg/ml V •50 μg/ml Zn •50 μg/ml |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produkt nur für den Laborgebrauch