Learn More
Spike Probenanalyse-Standard 1 (Wasser) für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CL-SPIKE-1
Artikelnummer. 15648265
  • 425.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Fe500μg/ml
Ba250μg/ml
Zn250μg/ml
Co100μg/ml
Cr100μg/ml
Cu100μg/ml
Mn100μg/ml
Ni100μg/ml
Sb100μg/ml
V100μg/ml
As50μg/ml
Pb50μg/ml
Ag25μg/ml
Be25μg/ml
Cd25μg/ml
Se25μg/ml
Tl25 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Spike-Probe 1
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF
Für Wasser
125 ml
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Komponenten in 5 % HNO3/tr. Weinsäure/tr. HF:
Sb    •100 μg/ml
As    •50 μg/ml
Ba    •250μ g/ml
Be    •25 μg/ml
Cd    •25μ g/ml
Cr    •100μ g/ml
Co    •100 μg/ml
Cu    •100 μg/ml
Fe    •500 μg/ml
Pb    •50μ g/ml
Mn    •100 μg/ml
Ni    •100 μg/ml
Se    •25μ g/ml
Ag    •25μ g/ml
Tl    •25 μg/ml
V    •100 μg/ml
Zn    •250 μg/ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Spike Sample Standard 1 (water)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch