Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
Marke: Cole-Parmer™ 6135
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Mahlgefäß | |
75 mL | |
Element C, Polypropylen | |
3,18 cm | |
Ideal zur Pulverisierung weicher, spröder Materialien und zum Mischen von Flüssigkeiten und Pulvern, zum Mahlen von Suspensionen | |
1,5 | |
7,62 cm | |
3 in. | |
1.35 oz. |
2.53 oz. | |
Aufgesetzter Klappverschluss | |
1.25 Zoll | |
Zur einmaligen Verwendung | |
8000 D und 8000 M Mischer/Mühlen | |
3 in. | |
Befestigte Kappe | |
7,62 cm | |
40 mL |