Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
Marke: Cole-Parmer™ 6133
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Mahlgefäß | |
12 mL | |
Element C, Polypropylen | |
1,9 cm | |
Ideal zur Pulverisierung weicher, spröder Materialien und zum Mischen von Flüssigkeiten und Pulvern, zum Mahlen von Suspensionen | |
1,5 | |
5,08 cm | |
2 in. | |
0.16 oz. |
0,4 oz. | |
Aufgesetzter Klappverschluss | |
0,74 in. | |
Zur einmaligen Verwendung | |
8000 D und 8000 M Mischer/Mühlen | |
2 in. | |
Durchstechflaschen aus Polypropylen mit aufgesetztem Klappverschluss | |
5,08 cm | |
5 mL |